Storage Boxes
blauw, 595×395×165 mm
Catalogus # 216-2873
Leverancier: Gilac PROFESSIONNEL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, coloured.
Ideal for a wide range of uses. With tightly fitting lid.
- Very good chemical resistance
- Very good thermal resistance
- Very sturdy and economical
Specificaties
- Kleur:blauw
- Seq:08
- b×d×h:595×395×165 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.