Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ chambers, aluminium, 1,5 ml cryogenic tubes, 55, 156×79×38 mm
Catalogus # DIVECHAM-3050
Leverancier: Diversified Biotech
Ga naar:
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
- Durable
- Temperature stable
- Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Specificaties
- Voor:1,5 ml cryogenic tubes
- Aant. gaten:55
- Omschrijving:CoolSafe™ chambers, aluminium
- Afmetingen:156×79×38 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.