Refractometers, draagbaar, Eclipse
Draagbare refractometer voor zetmeel, 0 − 30 %, 0,2 %
Catalogus # 635-0048
Leverancier: BELLINGHAM STANLEY
Ga naar:
Product Details & Documents
Handrefractometers gebruiken een nauwkeurige precisieschaal en eenvoudige nulinstelling met slot.
- Gearceerd gezichtsveld voor onderscheid
- Antirolondersteuning en ergonomisch ontwerp
- Comfortabel oculair met soepele aanpassing
- Eenvoudig te reinigen prisma en opsteekbare klepbescherming
- Unieke voorbeeldfunctie 'dribbel'
Delivery information: Geleverd met koffer, handleiding
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
- Meetbereik:0 − 30 %
- Resolutie:0,2 %
- Omschrijving:Draagbare refractometer voor zetmeel
- Seq:10