Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter sets
Filter sets
Filterset 31, excitatie BP 565/30, bundelsplitsing FT 585, emissie BP 620/60
Catalogus # ZEIS0000001031350
Leverancier:   ZEISS
Filter sets
Catalogus # ZEIS0000001031350
Leverancier:  ZEISS
Filter sets
Filterset 31, excitatie BP 565/30, bundelsplitsing FT 585, emissie BP 620/60
Price
1 754,87 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Filterset 31, excitatie BP 565/30, bundelsplitsing FT 585, emissie BP 620/60