Label Overwraps, Write Protect®
Write protect for labels, transparant, 32×13 mm
Catalogus # DIVEWRIT-1000
Leverancier: DIVERSIFIED BIOTECH
Ga naar:
Product Details & Documents
A clear adhesive overwrap to protect writings from organic solvents and caustic agents on labels, surface of microtubes and other laboratory containers.
- Fits for 0,5, 1,5 and 2,0 ml tubes
- Adhere to all plastics, glass and metals
- Temperature range: −196 to +150 °C
Specificaties
- Kleur:transparant
- Omschrijving:Write protect for labels
- Afmetingen:32×13 mm
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.