Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling systems, CoolSafe™
Cooling systems, CoolSafe™
Cool brick 1 °C, 0,2/0,5 and 1,5 ml tubes
Catalogus # DIVEBRIK-2501
Leverancier:   Diversified Biotech
Cooling systems, CoolSafe™
Catalogus # DIVEBRIK-2501
Leverancier:  Diversified Biotech
Cooling systems, CoolSafe™
Cooling systems, CoolSafe™
Cool brick 1 °C, 0,2/0,5 and 1,5 ml tubes
Price
96,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
  • Durable
  • Temperature stable
  • Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Specificaties
  • Voor:
    0,2/0,5 and 1,5 ml tubes
  • Omschrijving:
    Cool brick 1 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.