Sealing tapes
Sealing tape, ContaineriSEAL™, rood, 19,0 mm
Catalogus # DIVECSEAL-75R
Leverancier: DIVERSIFIED BIOTECH
Ga naar:
Product Details & Documents
Sealing tapes in different colours.
- Different sizes
- Temperature resistant
- Chemically resistant
Length: 2,7 m
Specificaties
- Breedte:19,0 mm
- Kleur:rood
- Omschrijving:Sealing tape, ContaineriSEAL™
- Seq:06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.