Visualiseringsplaat
Well-visualisatieplaat, 9,5×11,6 cm, met 2 rails voor de vergrendeling van middelgrote gels
Catalogus # 730-2203
Leverancier: EMBITEC
Ga naar:
Product Details & Documents
RunOne™ well visualisation plates are designed to make gel loading simple. The light colour of most gel units provides little or no contrast for the agarose gel and the gel wells. RunOne™ well visualisation plates are red, fit securely into the RunOne™ system, and provide a stable platform for gel running.
Specificaties
- Omschrijving:Well-visualisatieplaat, 9,5×11,6 cm, met 2 rails voor de vergrendeling van middelgrote gels
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.