Orders LinkContactUsLinkComponent
Visualiseringsplaat
Visualiseringsplaat
Well-visualisatieplaat, 9,5×11,6 cm, met 4 rails voor de vergrendeling van portret- of landschapgels
Catalog # 730-2202
Supplier:   EMBITEC
Visualiseringsplaat
Catalog # 730-2202
Supplier:  EMBITEC
Visualiseringsplaat
Visualiseringsplaat
Well-visualisatieplaat, 9,5×11,6 cm, met 4 rails voor de vergrendeling van portret- of landschapgels
Price
14,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
RunOne™ well visualisation plates are designed to make gel loading simple. The light colour of most gel units provides little or no contrast for the agarose gel and the gel wells. RunOne™ well visualisation plates are red, fit securely into the RunOne™ system, and provide a stable platform for gel running.
Specifications
  • Omschrijving:
    Well-visualisatieplaat, 9,5×11,6 cm, met 4 rails voor de vergrendeling van portret- of landschapgels
  • Seq:
    02