Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatscheppen
Maatscheppen
250 ml, 260 mm
Catalogus # 231-0069
Leverancier:   KARTELL
Maatscheppen
Catalogus # 231-0069
Leverancier:  KARTELL
Maatscheppen
Maatscheppen
250 ml, 260 mm
Price
82,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlak, afgeschuind uiteinde en versterkt handvat.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
  • De inhoud van de schep is in het handvat gedrukt zodat deze eenvoudig kan worden afgelezen
Specificaties
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Lengte:
    260 mm
  • Seq:
    10
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.