Maatscheppen
25 ml, 137 mm
Catalogus # 231-0067
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlak, afgeschuind uiteinde en versterkt handvat.
- Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
- Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
- De inhoud van de schep is in het handvat gedrukt zodat deze eenvoudig kan worden afgelezen
Specificaties
- Capaciteit:25 ml
- Lengte:137 mm
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.