Weefselschalen
wit, 38×10 mm
Catalogus # 720-0206
Leverancier: Simport Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze capsules van wit PP kunnen weefsel vasthouden tijdens de verwerking.
- Schrijfvlak voorzien voor het identificeren van de stalen
- Het deksel klikt steeds stevig vast op de onderkant
Specificaties
- Type:38×10 mm
- Kleur:wit