Draining racks
Draining racks, for 60 test tubes and 5 flasks, 420×170×610 mm
Catalogus # HECH49027010
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of wire, plastic coated.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Easy to clean
Suitable for hanging or free standing test tubes and flasks with a plastic trough.
Specificaties
- Omschrijving:Draining racks, for 60 test tubes and 5 flasks
- Seq:01
- b×d×h:420×170×610 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.