Maatcilinders
1000 ml, 10,0 ml, 440 mm, 10 ± ml
Catalogus # 612-0432
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, tall form, autoclavable, class B.
- Hexagonal base with non-slip, anti-suction feature, spout, excellent chemical resistance, no meniscus to confuse readings
- Recycling codes and batch code on each cylinder
- Autoclavable - Does not affect accuracy
Note: The product is suitable for lab washing machines, however, a temperature of below 60°C should be used to prevent damage.
Certifications: ISO 6706
Specificaties
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:440 mm
- Indeling:10,0 ml
- Tolerantie:10 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.