Maatcilinders
500 ml, 5,0 ml, 360 mm, 5 ± ml
Catalogus # 612-0431
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, tall form, autoclavable, class B.
- Hexagonal base with non-slip, anti-suction feature, spout, excellent chemical resistance, no meniscus to confuse readings
- Recycling codes and batch code on each cylinder
- Autoclavable - Does not affect accuracy
Note: The product is suitable for lab washing machines, however, a temperature of below 60°C should be used to prevent damage.
Certificeringen: ISO 6706
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:360 mm
- Indeling:5,0 ml
- Tolerantie:5 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.