Pipette tips
Type Gilson, 5 - 200 µl, +, transparant, 192/autoclaveerbaar PP-rek
Catalogus # LPIT152743
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- CE-IVD:+
- Verpakt:192/autoclaveerbaar PP-rek
- Volume:5 - 200 µl
- Tip stijl:Type Gilson
- Tip kleur:transparant