Multi-way stopcocks, Discofix®
3-wegafsluitkraan, rood
Leverancier: B. Braun
Ga naar:
Product Details & Documents
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
- Continuous flow channels for accurate pressure monitoring
- Swivel lock can be moved axially or radially for fast and secure connection
- PVC and latex-free
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Documents
Specificaties
- Kleur:rood
- Omschrijving:3-wegafsluitkraan
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.