Orders LinkContactUsLinkComponent
Tourniquets
Tourniquets
Tourniquet voor volwassenen
Catalogus # 489-1000
Leverancier:   TERUMO
Tourniquets
Catalogus # 489-1000
Leverancier:  TERUMO
Tourniquets
Tourniquets
Tourniquet voor volwassenen
Price
13,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze tourniquets zijn verkrijgbaar in drie maten geschikt voor volwassenen, kinderen of baby's.
  • Stevige, veilige kliksluiting met bediening met één hand
  • Vervangbaar en wasbaar lint
  • Metaal-, latex- en ftalaatvrij
Ontworpen voor dagelijks gebruik in alle klinische omgevingen, inclusief ambulance.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Tourniquet voor volwassenen
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.