Toebehoren
Dubbele beker voor bloedzakken, 950 ml, 4000 min-1, 5312×g
Catalogus # HERA75007617
Leverancier: Thermo Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Dubbele beker voor bloedzakken, 950 ml, 4000 min-1, 5312×g
- Seq:13
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



