Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Dubbele beker voor bloedverpakkingen, 750 ml, 4000 min-1, voor 6000i en 8500i
Catalogus # HERA75006801
Leverancier:   Thermo Scientific
Toebehoren
Catalogus # HERA75006801
Leverancier:  Thermo Scientific
Toebehoren
Dubbele beker voor bloedverpakkingen, 750 ml, 4000 min-1, voor 6000i en 8500i
Price
1 980,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Dubbele beker voor bloedverpakkingen, 750 ml, 4000 min-1, voor 6000i en 8500i
  • Seq:
    12