Tissue processing cassettes, Histosette I
wit
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of acetal polymer. With one-piece integral lid. To lock the cassette, just snap apart the lid, turn it round and lock it into the base of the cassette.
- Writing area at 30° angle
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Kleur:wit
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.