Methyleenchloride stabilised Ph. Eur.
Metal drum, 25 L
Leverancier: VWR Chemicals
Methyleenchloride stabilised Ph. Eur.
Catalogus # 23365.461
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 75-09-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Methylene chloride, DCM
- CAS-nummer:75-09-2
- Formule:CH₂Cl₂
- MDL-nummer:MFCD00000881
- Molecular Weight:84.93 g/mol
- Merck index:12,06140
- Kokend Pt:39,8 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–95 °C
- Dichtheid:1,322 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:200-838-9
- ADR:6.1,III
- :Stabilised with ethanol 0,1 %
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- UN:1593
- BEREIKEN:01-2119480404-41
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 216L Metal drum for liquids UN X (ZPACK10843202) 28L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124128) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125)
Informatie over de verpakking
23365_DICHLOROMETHANE PH.EUR._BSE_Rev1
BSE/TSE-certificaten
P20_VWRC23365.552_SPEC_EN.pdf spec_VWRC23365.290 spec_VWRC23365.461 spec_VWRC23365.552
Product specificatie
VWR Chemicals for Biopharma and Pharma Production
Product documentatie
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colourless liquid
- Identification B:Passes test
- Identification C:Passes test
- Acidity:Passes test
- Relative density:1.320 - 1.332
- Refractive index (20°C):1.423 - 1.425
- Ethanol (V/V):Max. 2 %
- 2-Methyl-2-butene (V/V):Max. 300 ppm
- Total of other impurities (V/V):Max. 0.1 %
- Impurity A (V/V):Max. 10 ppm
- Impurity B (V/V):Max. 50 ppm
- Free chlorine:Passes test
- Heavy metals (as Pb):Max. 1 ppm
- Residue on evaporation:Max. 20 ppm
- Water:Max. 0.02 %
- As (Arsenic):max. 0,1 ppm
- Cd (Cadmium):max. 0,1 ppm
- Co (Cobalt):max. 0,1 ppm
- Other residual solvents:Unlikely by manuf.process
Specificaties
- Verpakking:Metal drum
- VPE:25 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



