Wissers
Plain swabs, Hout / katoen, 3 mm, 200 mm
Catalogus # 115-0503
Leverancier: BAILLY
Ga naar:
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø:3 mm
- Omschrijving:Plain swabs
- Lengte:200 mm
- Seq:005
- Staafje/Kop:Hout / katoen