Wissers
Plain swabs, Hout / katoen, 2,5 mm, 150 mm
Catalogus # 115-0502
Leverancier: BAILLY
Ga naar:
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø:2,5 mm
- Omschrijving:Plain swabs
- Lengte:150 mm
- Seq:003
- Staafje/Kop:Hout / katoen