Wissers
Plain swabs, Hout / katoen, 2,2 mm, 150 mm
Catalogus # 115-0500
Leverancier: BAILLY
Ga naar:
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø:2,2 mm
- Omschrijving:Plain swabs
- Lengte:150 mm
- Seq:002
- Staafje/Kop:Hout / katoen
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.