Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Copper(I) bromide ≥97%, TECHNICAL

250 g
  23071.237
 
Copper(I) bromide ≥97%, TECHNICAL
  23071.237
 :  7787-70-4
Copper(I) bromide ≥97%, TECHNICAL
Copper(I) bromide ≥97%, TECHNICAL

250 g

 :  7787-70-4
 
 
   
1 * 250 g
 
  •  :7787-70-4
  •  :BrCu
  •  :MFCD00010969
  •  :143.45 g/mol
  •  :13,02689
  •  :1345 °C (1013 hPa)
  •  :504 °C
  •  :4,71 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 4,71 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :232-131-6
 

 

  • Assay:
    Min. 97 %

 

  • VPE:
    250 g