Ethanol, GPR RECTAPUR®
Plastic drum, 25 L
Leverancier: VWR Chemicals
Ga naar:
Product Details & Documents
Let op: WAARSCHUWING: Deze alcohol is gereguleerd. Bel ons.
Synoniemen: Ethyl alcohol
- CAS-nummer:64-17-5
- Formule:C₂H₅OH
- MDL-nummer:MFCD00003568
- Molecular Weight:46.07 g/mol
- Kokend Pt:78,3 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–117 °C
- Dichtheid:0,7895 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:12 °C (gesloten beker)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-578-6
- UN:1170
- ADR:3,II
- BEREIKEN:01-2119457610-43
Certificaten
Zoeken op lotnummer1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay (on anhydrous substance):Min. 99.8 %
- Assay (V/V):96.0 - 96.3 %
- Acidity:Max. 0.0002 meq/g
- Aldehydes (as CH3CHO):Max. 15 ppm
- Evaporation residue:Max. 20 ppm
Specificaties
- Verpakking:Plastic drum
- VPE:25 L