Agar, powder, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
Leverancier: VWR Chemicals
Ga naar:
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
Synoniemen: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Merck index:13,00184
- Smelten Pt:90 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-658-1
Certificaten
Zoeken op lotnummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Identification:Passes test
Specificaties
- Verpakking:Plastic bucket
- VPE:5 kg