Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulfamidezuur ≥99%, TECHNICAL
Sulfamidezuur ≥99%, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 1 kg
Catalogus # 20671.297
Irriterend
Leverancier:   VWR Chemicals
Sulfamidezuur ≥99%, TECHNICAL
Catalogus # 20671.297
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  5329-14-6
Sulfamidezuur ≥99%, TECHNICAL
Sulfamidezuur ≥99%, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  5329-14-6
Price
32,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
  • CAS-nummer:5329-14-6
  • Formule:H₃NO₃S
  • MDL-nummer:MFCD00011603
  • Molecular Weight:97.09 g/mol
  • Merck index:13,09006
  • Kokend Pt:247 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:205 °C
  • Dichtheid:2,15 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:226-218-8
  • UN:2967
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 99 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.