Orders LinkContactUsLinkComponent
Salpeterzuur 68%, TECHNICAL
Plastic bottle, 1 L
  20406.292
Salpeterzuur 68%, TECHNICAL
  20406.292
 :  7697-37-2
Salpeterzuur 68%, TECHNICAL
Salpeterzuur 68%, TECHNICAL
Plastic bottle, 1 L
 :  7697-37-2
25,40 €
1 * 1 L
 :  Nitric acid solution
  •  :7697-37-2
  •  :HNO₃
  •  :MFCD00011349
  •  :63.01 g/mol
  •  :13,06608
  •  :120,5 °C (1013 hPa)
  •  :–42 °C
  •  :1,4 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :231-714-2
  •  :8 (5.1),II
  •  :Density: 1,51 g/cm³ (20 °C)
  •  :2031
  • Assay:
    68 - 70 %
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 L