Orders LinkContactUsLinkComponent
Zoutzuur 35%, TECHNICAL
Zoutzuur 35%, TECHNICAL
Plastic bottle, 1 L
  20246.298
Zoutzuur 35%, TECHNICAL
  20246.298
 :  7647-01-0
Zoutzuur 35%, TECHNICAL
Zoutzuur 35%, TECHNICAL
Plastic bottle, 1 L
 :  7647-01-0
17,40 €
1 * 1 L
  • Assay:
    Min. 35 %
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 L