Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Indicator solution, wide range pH 4 - 10
pH Indicator solution, wide range pH 4 - 10
Dropping bottle, marked, 100 mL
Catalogus # HACH2329332
Leverancier:   Hach
pH Indicator solution, wide range pH 4 - 10
Catalogus # HACH2329332
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
pH Indicator solution, wide range pH 4 - 10
pH Indicator solution, wide range pH 4 - 10
Dropping bottle, marked, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
37,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Wide range of pH indicator solutions used for visual determination of pH, using test kits.
Method:10222
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Dropping bottle, marked
  • VPE:
    100 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.