Orders LinkContactUsLinkComponent
Boorzuur ≥98%, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 1 kg
Catalogus # 20177.290
Gezondheid
Leverancier:   VWR Chemicals
Boorzuur ≥98%, TECHNICAL
Catalogus # 20177.290
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  10043-35-3
Boorzuur ≥98%, TECHNICAL
Boorzuur ≥98%, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  10043-35-3
Price
44,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS-nummer:10043-35-3
  • Formule:B(OH)₃
  • MDL-nummer:MFCD00011337
  • Molecular Weight:61.83 g/mol
  • Merck index:13,01326
  • Kokend Pt:185 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:160 °C
  • Dichtheid:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:233-139-2
  • BEREIKEN:01-2119486683-25
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 98 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties