Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
  20070.462
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
  20070.462
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
 :  75-05-8
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
 :  75-05-8
369,00 €
1 * 25 L
 :  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  •  :75-05-8
  •  :H₃CCN
  •  :MFCD00001878
  •  :41.05 g/mol
  •  :13,00071
  •  :81,6 °C (1013 hPa)
  •  :–45,7 °C
  •  :0,782 g/cm³ (20 °C)
  •  :2 °C (gesloten beker)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :200-835-2
  •  :1648
  •  :3,II
  •  :01-2119471307-38
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Refractive index (20°C):
    1.343 - 1.345
  • Verpakking:
    Metal drum
  • VPE:
    25 L
  • Cat. No.:
    20070.462
  • Milieu certificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Veiligere gezondheid van mens en milieu