Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Glass bottle, 2,5 L
Leverancier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Catalogus # 20070.325
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 75-05-8
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- CAS-nummer:75-05-8
- Formule:H₃CCN
- MDL-nummer:MFCD00001878
- Molecular Weight:41.05 g/mol
- Merck index:13,00071
- Kokend Pt:81,6 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–45,7 °C
- Dichtheid:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:2 °C (gesloten beker)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-835-2
- UN:1648
- ADR:3,II
- BEREIKEN:01-2119471307-38
Certificaten
Zoeken op lotnummer1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 2,5L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415249) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125)
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay:Min. 99 %
- Refractive index (20°C):1.343 - 1.345
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L
- Cat. No.:20070.325
- Milieu certificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Veiligere gezondheid van mens en milieu