Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
De site ondervindt momenteel technische problemen. Probeer het later opnieuw. Onze excuses voor het ongemak.
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
Straight barrel cartridge, PPL, 150 Å, 125 µm, 1 ml, 50 mg
Catalogus # 551-0331
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
Catalogus # 551-0331
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
Straight barrel cartridge, PPL, 150 Å, 125 µm, 1 ml, 50 mg
Price
288,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ PPL is a styrene-divinylvenzene (SDVB) polymer that has been modified with a proprietary non-polar surface. PPL will retain even the most polar classes of analytes, including phenols. The large particle size allows ease of flow for viscous or particulate rich water samples, while the high surface area and strong hydrophobicity ensure reproducible extractions with high recoveries upon elution. Bond Elut™ PPL is suitable for EPA Method 528 ‘Determination of Phenols in Drinking Water by SPE and Capillary GC/MS’.
  • Modified styrene-divinylbenzene polymer
  • Large particle size allows fast extraction speeds
  • High surface area and capacity for polar analytes
Specificaties
  • Partikelgrootte:
    125 µm
  • Poriëngrootte:
    150 Å
  • Capaciteit:
    1 ml
  • Omschrijving:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    01
  • Bedgewicht:
    50 mg
  • Fase:
    PPL
  • Oppervlakte:
    600 m²/g
  • Cat. No.:
    551-0331
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.