Orders LinkContactUsLinkComponent
Calcium standard solution
Calcium standard solution
Calcium, Ca, 10000 mg/L, 2% HCl, 16
Catalogus # HACH218710
Leverancier:   Hach
Calcium standard solution
Catalogus # HACH218710
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Calcium standard solution
Calcium standard solution
Calcium, Ca, 10000 mg/L, 2% HCl, 16
CAS-nummer:  
Price
70,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 16 ST
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in calcium hardness determinations.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    10000 mg/L
  • Matrix:
    2% HCl
  • VPE:
    16
  • Element:
    Calcium
  • Symbool:
    Ca
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.