Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Straight barrel cartridge, LMSA, 300 Å, 75 µm, 1 ml, 100 mg
Catalogus # 551-0339
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
Bond Elut™ LMS polymeric sorbent lets you elute without having to add amine modifiers, buffers, or acids. The elimination of secondary interactions means that elution of analytes can be achieved with pure organic solvents or HPLC mobile phase-compatible solvent mixtures of low ionic strength. These characteristics are crucial to allow compatibility with LC/MS or other delicate analytical techniques.
- Ultra clean styrene-divinylbenzene polymer
- Optimised 75 μm particle size for reproducible flow
- High capacity and surface area for efficient extraction
Specificaties
- Partikelgrootte:75 µm
- Poriëngrootte:300 Å
- Capaciteit:1 ml
- Omschrijving:Straight barrel cartridge
- Seq:2
- Bedgewicht:100 mg
- Fase:LMSA
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.