Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Florisil
Straight barrel cartridge, Florisil, 200 µm, 3 ml, 500 mg
Catalogus # 551-0325
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
Florisil is a magnesia-loaded silica gel, extremely polar in nature and ideal for the isolation of polar compounds from non-polar matrices.
- Pesticide residue (PR) grade
- Fast flow, ideal for viscous samples
The larger particle size of the sorbent enables flow for large sample volumes and is therefore an attractive alternative to silica if the sample matrix is particularly viscous.
Specificaties
- Partikelgrootte:200 µm
- Capaciteit:3 ml
- Omschrijving:Straight barrel cartridge
- Seq:04
- Bedgewicht:500 mg
- Fase:Florisil
- Cat. No.:551-0325
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.