Orders LinkContactUsLinkComponent
Comparator kits for water testing
Comparator kits for water testing
Ozone Test Kit, Model OZ-2, 0 - 2,2 mg/l, 100, 1 KIT
Catalogus # HACH2064400
Leverancier:   Hach
Comparator kits for water testing
Catalogus # HACH2064400
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Comparator kits for water testing
Comparator kits for water testing
Ozone Test Kit, Model OZ-2, 0 - 2,2 mg/l, 100, 1 KIT
CAS-nummer:  
Price
190,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Qualitative results using traditional colour comparator disc methods.
  • Portable - ideal for field testing
  • Simple fast method
  • Kits contain all required reagents and apparatus in a rugged carrying case
Please note some of the reagents supplied in the kits are hazardous, and appropriate precautions should be taken for use and disposal. Please contact Avantor for details.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 KIT
  • Omschrijving:
    Ozone Test Kit, Model OZ-2
  • Tests per kit:
    100
  • Meetbereik:
    0 - 2,2 mg/l
  • Cat. No.:
    HACH2064400
Specificaties
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Ammonium molybdate reagent for phosphate determinations, 100 ml
    Ammonium molybdate reagent for phosphate determinations, 100 ml
    HACH11032H
    1
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 27,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.