Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer powder pillows
Buffer powder pillows
10,01, ±0,02, Carbonaat, blauw, 25 °C, 15
Catalog # HACH2227195
Supplier:   Hach
Buffer powder pillows
Catalog # HACH2227195
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Buffer powder pillows
Buffer powder pillows
10,01, ±0,02, Carbonaat, blauw, 25 °C, 15
CAS Number:  
Price
25,50 €
Log in for availability
1 * 15 ST
Product Details & Documents
The unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination. Each powder pillow prepares 50 ml of buffer solutions of respective pH.
  • Fresh and reliable
  • No danger of contamination
  • Traceable to NIST standards
Levering: The buffer pillows are delivered in an airtight container and are supplied with a certificate of conformity.
Specifications
Specifications
  • pH buffer soort:
    Carbonaat
  • VPE:
    15
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Kleur:
    blauw
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • pH-waarde:
    10,01
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.