Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer powder pillows
7,00, ±0,02, Fosfaat, geel, 25 °C, 50
Catalogus # HACH2227066
Leverancier:   Hach
Buffer powder pillows
Catalogus # HACH2227066
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Buffer powder pillows
Buffer powder pillows
7,00, ±0,02, Fosfaat, geel, 25 °C, 50
CAS-nummer:  
Price
77,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
The unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination. Each powder pillow prepares 50 ml of buffer solutions of respective pH.
  • Fresh and reliable
  • No danger of contamination
  • Traceable to NIST standards
 : The buffer pillows are delivered in an airtight container and are supplied with a certificate of conformity.
Specificaties
Specificaties
  • pH buffer soort:
    Fosfaat
  • VPE:
    50
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Kleur:
    geel
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • pH-waarde:
    7,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.