Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Straight barrel cartridge, Certify, 60 Å, 40 µm, 6 ml, 300 mg
Catalogus # VARI12102082
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Catalogus # VARI12102082
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Straight barrel cartridge, Certify, 60 Å, 40 µm, 6 ml, 300 mg
Price
120,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 ST
Product Details & Documents
The Bond Elut™ Certify extraction cartridge utilises a packed bed consisting of a special, non-polar C8 sorbent and a strong cation exchanger (SCX). Certify is most commonly used to extract basic (cationic) drugs from urine and blood, but it is also very effective for extraction of a wide range of compounds from a diverse range of aqueous matrices.
  • Special mixed mode sorbent bed
  • Broad application range for aqueous extraction
  • Bimodal, non-polar and strong cation exchange
Specificaties
  • Partikelgrootte:
    40 µm
  • Poriëngrootte:
    60 Å
  • Capaciteit:
    6 ml
  • Omschrijving:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    13
  • Bedgewicht:
    300 mg
  • Fase:
    Certify
  • Oppervlakte:
    500 m²/g
  • Cat. No.:
    VARI12102082
  • Koolstofgehalte:
    9,0%
  • Endcapping:
    Neen
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.