Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Straight barrel cartridge, Diol, 60 Å, 40 µm, 6 ml, 1 g
Catalogus # VARI12256007
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Catalogus # VARI12256007
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Straight barrel cartridge, Diol, 60 Å, 40 µm, 6 ml, 1 g
Price
221,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ Diol (2OH) resembles unbonded silica in its tendency for strong hydrogen bonding with analytes. 2OH can also be employed in the non-polar mode because the hydrocarbon spacer on its functional group provides enough non-polar character for retention of hydrophobic analytes. Bond Elut™ Diol is a listed SPE device for the DIN 14333-1 method on benzimidazole fungicides.
  • Provides polar and non-polar modes
  • Strong hydrogen bonding with analytes
  • Resembles unbonded silica in its capabilities
Specificaties
  • Partikelgrootte:
    40 µm
  • Poriëngrootte:
    60 Å
  • Capaciteit:
    6 ml
  • Omschrijving:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    06
  • Bedgewicht:
    1 g
  • Fase:
    Diol
  • Oppervlakte:
    500 m²/g
  • Cat. No.:
    VARI12256007
  • Koolstofgehalte:
    68%
  • Endcapping:
    Neen
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.