Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Straight barrel cartridge, PH, 60 Å, 40 µm, 6 ml, 1 g
Catalogus # VARI12256004
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Catalogus # VARI12256004
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Straight barrel cartridge, PH, 60 Å, 40 µm, 6 ml, 1 g
Price
173,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ PH is a non-polar bonded silica material which exhibits a different selectivity to alkyl or aliphatic functionalised phases such as C8 or cyclohexyl. The electron density present in the aromatic ring affords an enhancement in the retention of conjugated or aromatic ring-containing analytes due to desirable pi-pi interactions.
  • Added selectivity compared to other non-polar sorbents
  • Enhanced retention of planar, conjugated organic molecules
  • Similar polarity to C8
Specificaties
  • Partikelgrootte:
    40 µm
  • Poriëngrootte:
    60 Å
  • Capaciteit:
    6 ml
  • Omschrijving:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    07
  • Bedgewicht:
    1 g
  • Fase:
    PH
  • Oppervlakte:
    500 m²/g
  • Cat. No.:
    VARI12256004
  • Koolstofgehalte:
    10,7%
  • Endcapping:
    Ja
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.