Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Straight barrel cartridge, CN-E, 1 ml, 100 mg
Catalogus # VARI12102007
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Catalogus # VARI12102007
Leverancier:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Straight barrel cartridge, CN-E, 1 ml, 100 mg
Price
318,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
A medium polarity sorbent with many uses, Bond Elut™ CN-E is ideal for applications in which extremely non-polar compounds would be irreversibly retained on high carbon load sorbents such as C₈ and C₁₈. This endcapped version of the cyano sorbent is best utilised when extracting analytes from an aqueous matrix.
  • Ideal for extracting aqueous analytes
  • Retention in aqueous and organic matrices
  • Useful for many applications
Specificaties
  • Capaciteit:
    1 ml
  • Omschrijving:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    03
  • Bedgewicht:
    100 mg
  • Fase:
    CN-E
  • Oppervlakte:
    500 m²/g
  • Cat. No.:
    VARI12102007
  • Koolstofgehalte:
    8,1%
  • Endcapping:
    Ja
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.