Microtest manifolds
Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 4-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
Catalog # DRUM3-000-090
Supplier: DRUMMOND
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel/PTFE manifolds allow multiple test positions to be fed, rinsed, or aspirated quickly and easily.
- Autoclavable
- Use for both sample delivery and aspiration operations
- Supplied complete with cleaning wire for easy cleaning
- Positive Luer lock connection
Specifications
- Omschrijving:Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 4-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.