BOD bottles
BOD bottle, with glass stopper, 300 ml
Catalogus # HACH62100
Leverancier: Hach
Ga naar:
Product Details & Documents
These are standard bottles, made of borosilicate glass, for BOD analaysis.
- Flared lip and ground-glass stopper to prevent air entrapment and for water seal
- Serialised bottles have silk-screened, sequential numbers and include a bar code
- Frosted marking area
Levering: Stoppers are included.
Specificaties
- Capaciteit:300 ml
- Omschrijving:BOD bottle, with glass stopper
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.