Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
0,5 µl, 32 mm
Catalogus # DRUM1-000-0005
Leverancier:   DRUMMOND
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Catalogus # DRUM1-000-0005
Leverancier:  DRUMMOND
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
0,5 µl, 32 mm
Price
40,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Micro pipettes are precision-bore glass capillary tubes cut to predetermined lengths so that fill volumes are constant and precise. Capillary action draws the fluid into the tube and a squeeze of the bulb dispenses it with accuracy of ±1%.
For fast, safe, clean transfer of liquids in micro quantities. Suitable for both general and hazardous microchemical applications.
Bestelinformatie: Delivery includes 100 pipettes and one bulb dispenser.
Specificaties
  • Capaciteit:
    0,5 µl
  • Lengte:
    32 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone tips for Microcaps®
    Silicone tips for Microcaps®
    DRUM1-000-9003
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3 ST - 6,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.