Druppelflessen, WHEATON®
15 - 415, paars
Catalogus # 215-4017
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Variety of colors
Specificaties
- Schroefdraad:15 - 415
- Seq:30
- Kleur dop:paars
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.